重要文件
716200
Sigma-Aldrich
4-氨基苯硼酸 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H8BNO2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
173.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
195-200 °C
SMILES 字串
Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
InChI 密鑰
QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
可含有不定量的酸酐
應用
用作以下过程的反应物:
  • 制备乙色唑,作为DNA依赖性蛋白激酶抑制剂
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)