文件
715824
Sigma-Aldrich
(苯基亚磺酰甲基-13C)膦酸二乙酯
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC10H17O4PS
分子量::
277.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
liquid
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCOP(=O)([13CH2]S(=O)c1ccccc1)OCC
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律資訊
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2