文件
715603
Sigma-Aldrich
(R)-5-(溴甲基)-2-吡咯烷酮
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8BrNO
CAS號碼:
分子量::
178.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +34.0°, c = 0.5 in ethanol
mp
76-80 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H8BrNO/c6-3-4-1-2-5(8)7-4/h4H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
QFOSFXPTXNRRMF-SCSAIBSYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3