Key Documents
714550
Sigma-Aldrich
2-溴-3-辛基噻吩
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19BrS
CAS號碼:
分子量::
275.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.521
密度
1.206 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C12H19BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-14-12(11)13/h9-10H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
ISONQKSIWXLJOQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.