About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H16NOP
CAS號碼:
分子量::
305.31
Beilstein:
4686814
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
SMILES 字串
O=P(\N=C\c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-22(18-12-6-2-7-13-18,19-14-8-3-9-15-19)20-16-17-10-4-1-5-11-17/h1-16H/b20-16+
InChI 密鑰
JLAOYBRAGQKVLX-CAPFRKAQSA-N