重要文件
712353
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-双(2-吡啶基甲基)-2,2′-二吡咯烷 四盐酸盐
≥96.0%
同義詞:
(R,R)-BPBP 四盐酸盐, (R,R′)-PDP 四盐酸盐, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-二吡咯烷]-1,1′-二基双(亚甲基)]双-吡啶 四盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H26N4 · 4HCl
CAS號碼:
分子量::
468.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
96.0-104.0% (AT)
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES 字串
Cl.Cl.Cl.Cl.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.4ClH/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;4*1H/t19-,20-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
WTQUEUGYNCZETF-XQHCZWOQSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nuclear physics. A lab to get the measure of matter.
Daniel Clery
Science (New York, N.Y.), 318(5851), 738-739 (2007-11-03)