重要文件
711500
Sigma-Aldrich
3-羟基-1-甲基-5-三氟甲基-1H-吡唑
97%
同義詞:
1-甲基-5-三氟甲基-1H-吡唑-3-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5F3N2O
CAS號碼:
分子量::
166.10
Beilstein:
3543409
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
129-134 °C
SMILES 字串
Cn1nc(O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3N2O/c1-10-3(5(6,7)8)2-4(11)9-10/h2H,1H3,(H,9,11)
InChI 密鑰
QEHXHKNBIGEWIH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hanlin Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(3), 2828-2837 (2020-08-09)
The present study aimed to investigate the effect of carbachol on the intestinal tight-junction barrier in a rat model of severe acute pancreatitis (SAP) without aggravating pancreatic injury, and to determine whether cell division cycle 42 (Cdc42)/F-actin could have a