Key Documents
710946
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphonium tetrafluoroborate
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H10BF4P
CAS號碼:
分子量::
163.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
209-212 °C
SMILES 字串
C[PH+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9P.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q;-1/p+1
InChI 密鑰
STGWVMOSDQDHFH-UHFFFAOYSA-O
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)