重要文件
710121
Sigma-Aldrich
4-氟苯乙醛二甲基缩醛
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13FO2
CAS號碼:
分子量::
184.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.477
密度
1.074 g/mL at 25 °C
官能基
acetal
ether
fluoro
SMILES 字串
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F - closed cup
閃點(°C)
93.3 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)