重要文件
709409
Sigma-Aldrich
泛素-15N 人
98 atom % 15N, recombinant, expressed in E. coli
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.12
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
儲存溫度
−20°C
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)