Key Documents
708828
Sigma-Aldrich
2-噻吩硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H10BNO4S
CAS號碼:
分子量::
239.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
powder
mp
189-194 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccs2
InChI
1S/C9H10BNO4S/c1-11-5-8(12)14-10(15-9(13)6-11)7-3-2-4-16-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
WWELVLHUROSDIA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)