化驗
97%
形狀
solid
mp
187-193 °C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cn3[C@@H]([C@@H](OCc3n2)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C26H26N3O.BF4/c1-18-14-19(2)24(20(3)15-18)29-17-28-23(27-29)16-30-26(22-12-8-5-9-13-22)25(28)21-10-6-4-7-11-21;2-1(3,4)5/h4-15,17,25-26H,16H2,1-3H3;/q+1;-1/t25-,26+;/m1./s1
InChI 密鑰
OBABAEBTRZTTCY-QGLFPKSOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1