重要文件
708399
Sigma-Aldrich
5-氨基-4-(4-溴苯基)异噁唑
97%
同義詞:
4-(4-溴苯基)异噁唑-5-基胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7BrN2O
CAS號碼:
分子量::
239.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
143-147 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Nc1oncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,11H2
InChI 密鑰
DHBUAOKIJSWCEB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)