文件
708143
Sigma-Aldrich
2,5-二溴-4-甲基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5Br2N
CAS號碼:
分子量::
250.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
37-42 °C
SMILES 字串
Cc1cc(Br)ncc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves