重要文件
708100
Sigma-Aldrich
3-溴-1H-吲唑-5-羧醛
95%
同義詞:
3-溴-1H-吲唑-5-甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H5BrN2O
CAS號碼:
分子量::
225.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
185-190 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES 字串
Brc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChI 密鑰
HUUXQTDSLDFUQW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)