重要文件
707902
Sigma-Aldrich
3-溴-2-氟苯硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H10BBrFNO4
CAS號碼:
分子量::
329.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
243-247 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(Br)c2F
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)7-3-2-4-8(13)11(7)14/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
POSHLJSRMPWZEE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)