About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H10BBrFNO4
CAS號碼:
分子量::
329.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
214-218 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2c(F)cccc2Br
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)11-7(13)3-2-4-8(11)14/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
GYEGIXHWXCJNOM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2