重要文件
707716
Sigma-Aldrich
3-羟基-N-甲基-13C,d3 哌啶
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
同義詞:
1-甲基-13C,d3-3-哌啶醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C513CH10D3NO
CAS號碼:
分子量::
119.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
bp
76-78 °C/11 mmHg
密度
1.033 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
InChI 密鑰
UKANCZCEGQDKGF-KQORAOOSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)