About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H24IN3O2
CAS號碼:
分子量::
417.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
138-143 °C
官能基
amine
SMILES 字串
[I-].CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[N+](C)(C)C)c2cccnc12
InChI
1S/C16H24N3O2.HI/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-12(11-19(4,5)6)13-8-7-9-17-14(13)18;/h7-10H,11H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
MAUXQSQPLVQYAG-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges