重要文件
706868
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三丁基锡基)嘧啶
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H29ClN2Sn
CAS號碼:
分子量::
403.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.522
密度
1.222 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h2-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
JEHJKYNDOIGAEA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)