重要文件
706590
Sigma-Aldrich
1-BOC-吡咯烷-3-甲酸
97%
同義詞:
1-叔丁氧羰基吡咯烷-3-甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H17NO4
CAS號碼:
分子量::
215.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
133-138 °C
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ignacio Melgar-Asensio et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(10), 4071-4081 (2018-08-12)
Drug delivery by intravitreal injection remains problematic, small agents and macromolecules both clearing rapidly. Typical carriers use microparticles (>2 μm), with size-related liabilities, to slow diffusion. We recently described cationic nanoparticles (NP) where conjugated Arg peptides prolonged residence in rat