全部照片(3)
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H22BNO4
CAS號碼:
分子量::
327.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
107-113 °C
官能基
amide
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCc3ccco3
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-17(2)18(3,4)24-19(23-17)14-9-7-13(8-10-14)16(21)20-12-15-6-5-11-22-15/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,20,21)
InChI 密鑰
ZNYVQYJVECCENX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2