Merck
全部照片(3)
Key Documents
706132
Sigma-Aldrich
4-[(3-(1H-咪唑-1-基)丙基)氨甲基]苯硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
N-[(3-1H-咪唑-1-基)丙基]-4-(4,4,5,5-四甲基[1,3,2]二氧杂戊硼烷-2-基)苄胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H28BN3O2
CAS號碼:
分子量::
341.26
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-81 °C
官能基
amine
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CCCNCn3ccnc3)cc2
InChI
1S/C19H28BN3O2/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)17-9-7-16(8-10-17)6-5-11-21-14-23-13-12-22-15-23/h7-10,12-13,15,21H,5-6,11,14H2,1-4H3
InChI 密鑰
RHOCROYMDVFRCB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)