化驗
97%
形狀
solid
mp
64-68 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCCCC3)s2
InChI
1S/C16H26BNO2S/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-9-8-13(21-14)12-18-10-6-5-7-11-18/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3
InChI 密鑰
KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2