重要文件
705845
Sigma-Aldrich
4,4′-二哌啶
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20N2
CAS號碼:
分子量::
168.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
solid
mp
170-172 °C
SMILES 字串
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
InChI 密鑰
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)