文件
705802
Sigma-Aldrich
普罗布考-丙酰基-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3C28H48O2S2
CAS號碼:
分子量::
519.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc(S[13C]([13CH3])([13CH3])Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3/i13+1,14+1,31+1
InChI 密鑰
FYPMFJGVHOHGLL-DGVNISHSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2