重要文件
705225
Sigma-Aldrich
7-甲基黄嘌呤-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
同義詞:
2,6-二羟基-7-甲基嘌呤-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4C2H615N2N2O2
分子量::
172.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
−20°C
SMILES 字串
Cn1c[15n][13c]2[15NH][13C](=O)[15NH][13C](=O)[13c]12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI 密鑰
PFWLFWPASULGAN-JVYICBGUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)