重要文件
705144
Sigma-Aldrich
O-(叔丁基二甲基硅基)-N-甲苯磺酰基羟胺
97%
同義詞:
O-(叔丁基二甲基硅基)-N-(甲苯磺酰基)羟胺, O-TBS-N-甲苯磺酰基羟胺, TsNHOTBDMS, TsNHOTBS
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H23NO3SSi
CAS號碼:
分子量::
301.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
90-96 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO3SSi/c1-11-7-9-12(10-8-11)18(15,16)14-17-19(5,6)13(2,3)4/h7-10,14H,1-6H3
InChI 密鑰
XWGSCRBSSWZLBD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)