文件
704482
Sigma-Aldrich
2-氨基异烟酸甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
144-148 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccnc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
InChI 密鑰
SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jesús López-Molina et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(14), 4315-4322 (2020-03-13)
This study tries to provide new solutions to increase the efficiency of conversion of photons in solar cells, using photoluminescent Cu(i) coordination polymers (CPs) as possible alternative materials of lower cost, than those used today, based on lanthanides. The selected