文件
704180
Sigma-Aldrich
DL-2,4-二氨基丁酸-3,3,4,4-d4 二盐酸盐
98 atom % D, 98% (CP)
同義詞:
DL-2,4-二氨基正丁酸-3,3,4,4-d4 二盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2CD2CD2CH(NH2)COOH .2HCl
CAS號碼:
分子量::
195.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
powder
分子量
195.01 by atom % calculation
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
197 °C (dec.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
InChI 密鑰
CKAAWCHIBBNLOJ-RIZDZYNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3