文件
703400
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(4-溴苯基)-3-噻吩甲酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H12BrNO2S
CAS號碼:
分子量::
326.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
120-125 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1c(N)scc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H12BrNO2S/c1-2-17-13(16)11-10(7-18-12(11)15)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
InChI 密鑰
SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3