重要文件
703281
Sigma-Aldrich
3-(4-氯苯基)-5-甲基异噁唑-4-甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H8ClNO2
CAS號碼:
分子量::
221.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
98-102 °C
SMILES 字串
Cc1onc(-c2ccc(Cl)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
GOUFUYDURDQXKJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)