重要文件
702919
Sigma-Aldrich
4-(2-丙炔基氨基甲酰)苯基硼酸频哪醇酯
同義詞:
N-(2-丙炔基)-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)苯甲酰胺, [4-(丙-2-炔基胺-1-羰基)苯基]硼酸频哪醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H20BNO3
CAS號碼:
分子量::
285.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCC#C
InChI
1S/C16H20BNO3/c1-6-11-18-14(19)12-7-9-13(10-8-12)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h1,7-10H,11H2,2-5H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
BUZIZNWTLHGQQO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)