重要文件
702749
Sigma-Aldrich
[二苯基(邻甲苯基)膦]氯化金(I)
97%
同義詞:
Diphenyl(o-tolyl)phosphine gold(I) chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H17AuClP
CAS號碼:
分子量::
508.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
194-197 °C
SMILES 字串
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P.Au.ClH/c1-16-10-8-9-15-19(16)20(17-11-4-2-5-12-17)18-13-6-3-7-14-18;;/h2-15H,1H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
AIYRJPLSTPNKEA-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)