文件
702374
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-四氢喹啉-6-甲酸甲酯
97%
同義詞:
1,2,3,4-四氢喹啉-6-羧酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13NO2
CAS號碼:
分子量::
191.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
73-76 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-12-10/h4-5,7,12H,2-3,6H2,1H3
InChI 密鑰
PPSPOJUGGLXCIV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges