重要文件
702366
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-四氢喹喔啉
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10N2
CAS號碼:
分子量::
134.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
92-98 °C
SMILES 字串
C1CNc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI 密鑰
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)