Merck
全部照片(3)
重要文件
702145
Sigma-Aldrich
2,6-二氯烟酰胺
97%
同義詞:
2,6-二氯吡啶-3-甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4Cl2N2O
CAS號碼:
分子量::
191.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
mp
148-151 °C
官能基
amide
chloro
SMILES 字串
NC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H,(H2,9,11)
InChI 密鑰
TZQZNPXAAMVOKE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)