About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3BrN2O2
CAS號碼:
分子量::
227.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
形狀
powder
mp
118-120 °C
官能基
bromo
nitrile
nitro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
InChI 密鑰
RKODNVITKISFKU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3