重要文件
701157
Sigma-Aldrich
5-碘-2-甲氧基苯甲腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6INO
CAS號碼:
分子量::
259.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
122-124 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(I)cc1C#N
InChI
1S/C8H6INO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
LKHLIOQZTDZHJU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)