文件
701033
Sigma-Aldrich
2-氨基-3,5-二氟-4-(三氟甲基)吡啶
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3F5N2
CAS號碼:
分子量::
198.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.463
密度
1.524 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Nc1ncc(F)c(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-2-1-13-5(12)4(8)3(2)6(9,10)11/h1H,(H2,12,13)
InChI 密鑰
WCQXOZYOPSARGE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter