About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H5BrIN
CAS號碼:
分子量::
321.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
80-84 °C
SMILES 字串
Brc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5BrIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI 密鑰
XTIOKZVOCOPDBG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves