文件
700738
Sigma-Aldrich
N-Boc-7-氮杂吲哚
95%
同義詞:
1-(叔丁氧羰基)-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶, 1-(叔丁氧羰基)-7-氮杂吲哚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14N2O2
CAS號碼:
分子量::
218.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.546
密度
1.135 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cccnc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-6-9-5-4-7-13-10(9)14/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
SGZMGGUBXZBVPJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3