化驗
99.9% trace metals basis
形狀
nanoparticle
paste
濃度
53-57 wt. % in diethylene glycol monobutyl ether/ethylene glycol
表面積
50 m2/g × 18 , BET surface area of starting nanopowder
粒徑
~21 nm (primary particle size of starting nanopowder)
<250 nm (DLS)
黏度
<1.5 mPa.s
bp
>200 °C
密度
1.8 g/mL±0.2 at 25 °C
SMILES 字串
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI 密鑰
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
文章
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
在过去的十年中,染料敏化太阳能电池 (DSSC) 备受关注,因为此类非常规太阳能电池不仅性能出众,而且还具有低成本生产的潜力。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.