重要文件
699683
Sigma-Aldrich
5-甲基-3-苯基-4-异噁唑甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H9NO2
CAS號碼:
分子量::
187.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
51-54 °C
官能基
aldehyde
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-10(7-13)11(12-14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)