化驗
97%
形狀
solid
mp
78-84 °C
官能基
ether
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-6-13(12-14)15(20)19-8-10-21-11-9-19/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
InChI 密鑰
PKONGXZPUDFPPH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3