重要文件
699284
Sigma-Aldrich
2-溴-5-甲醛基噻唑
96%
同義詞:
4-溴-2-醛基噻唑, 4-溴噻唑-2-甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H2BrNOS
CAS號碼:
分子量::
192.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
powder
mp
66-70 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES 字串
Brc1csc(C=O)n1
InChI
1S/C4H2BrNOS/c5-3-2-8-4(1-7)6-3/h1-2H
InChI 密鑰
JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)