Key Documents
699160
Sigma-Aldrich
3-甲氧基苯硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14BNO5
CAS號碼:
分子量::
263.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
mp
201-207 °C
SMILES 字串
COc1cccc(c1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-7-11(15)18-13(19-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
BIXVKIPQNJRPKQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)