Key Documents
697605
Sigma-Aldrich
(S,S)-ANDEN-苯基 Trost 配体
同義詞:
(+)-(11S,12S)双[2′-(二苯基膦)苯甲酰氨基]-9,10-二氢-9,10-乙基桥蒽, (11S,12S)-N,N′-(9,10-二氢-9,10-乙基桥蒽-11,12-二基)双[2-(二苯基膦)]-苯甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C54H42N2O2P2
CAS號碼:
分子量::
812.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
光學活性
[α]22/D +111°, c = 1 in chloroform
mp
123-128 °C
SMILES 字串
O=C(N[C@@H]1[C@@H](NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]5c6ccccc6[C@@H]1c7ccccc57)c8ccccc8P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C54H42N2O2P2/c57-53(45-33-17-19-35-47(45)59(37-21-5-1-6-22-37)38-23-7-2-8-24-38)55-51-49-41-29-13-15-31-43(41)50(44-32-16-14-30-42(44)49)52(51)56-54(58)46-34-18-20-36-48(46)60(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-36,49-52H,(H,55,57)(H,56,58)/t49-,50+,51-,52-/m0/s1
InChI 密鑰
BEKZNCOFLFMFHP-UYATXGGZSA-N
應用
不对称烯丙基烷化反应的配体。
法律資訊
与 Dr. Reddy′s Laboratories 合作销售,仅供研究使用。适用美国专利 5739396。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)