重要文件
69725
Sigma-Aldrich
9-甲基黄嘌呤
≥98.0%
同義詞:
2,6-二羟基-9-甲基嘌呤
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N4O2
CAS號碼:
分子量::
166.14
Beilstein:
170467
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
形狀
powder
mp
≥300 °C
SMILES 字串
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChI 密鑰
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)