重要文件
696595
Sigma-Aldrich
4-溴-1-萘硼酸
同義詞:
(4-溴萘-1-基)硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8BBrO2
CAS號碼:
分子量::
250.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
230-260 °C
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BBrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6,13-14H
InChI 密鑰
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐
應用
Reactant for:
  • Preparation of 3,5-substituted enones via Suzuki coupling
  • Copper catalyzed oxidative cross-coupling
  • Microwave-assisted synthesis of ethynylarylboronates
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)